Imprimer
1,4-Bis(5-phényloxazole-2-yl)benzène ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour la spectrométrie à scintillation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: POPOP, 1,4-Di(5-Phenyl-2-oxazolyl)benzene
B0509-1G B0509-25G B0509-5G
TCIAB0509-1GEA 17.6 EUR
TCIAB0509-1G TCIAB0509-25G TCIAB0509-5G
1,4-Bis(5-phényloxazole-2-yl)benzène ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour la spectrométrie à scintillation
1,4-Bis(5-phényloxazole-2-yl)benzène
Formule: C₂₄H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005309
Numéro CAS: 1806-34-4
EINECS: 217-304-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37e605fdd6d67fe77c8e3ad5ff0382f44fe2f4ce&vid=5036044557e5703aaf2be9b0d69169add4e0fa4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 248.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency