Imprimer
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C1578-1G C1578-5G
TCIAC1578-1GEA 17.6 EUR
TCIAC1578-1G TCIAC1578-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥97.0% (sur base azote total)
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 14,02044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff7623cf8494ba2fa545dda65d385af8d40d078&vid=2ff7623cf8494ba2fa545dda65d385af8d40d078&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 3.0 %