Imprimer
Acide (3-méthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
M1314-1G M1314-25G M1314-5G
TCIAM1314-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1314-1G TCIAM1314-25G TCIAM1314-5G
Acide (3-méthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00040198
Numéro CAS: 17933-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&vid=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %