Imprimer
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
B3814-1G B3814-5G
TCIAB3814-1GEA 37.4 EUR
TCIAB3814-1G TCIAB3814-5G
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₈BBrO₂
MW: 214.85
Point de fusion: 216°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632207
Numéro CAS: 51323-43-4
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&vid=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 97.0 to 110.0 %