Acide 2,2'-thiodiacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
T1248-25G
T1248-500G
TCIAT1248-25GEA
25.3
EUR
TCIAT1248-25G
TCIAT1248-500G
Acide 2,2'-thiodiacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2'-thiodiacétique
Formule:
C₄H₆O₄S MW: 150.16 g/mol Point d'ébullition: 168 |
Numéro MDL:
MFCD00004359 Numéro CAS: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 ONU: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,09331 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |
Solubility in Water | very faint turbidity |