Imprimer
1,1-Diméthoxy-3,7-diméthylocta-2,6-diène mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
C1211-25ML C1211-500ML
TCIAC1211-25MLEA 34.1 EUR
TCIAC1211-25ML TCIAC1211-500ML
1,1-Diméthoxy-3,7-diméthylocta-2,6-diène mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
1,1-Diméthoxy-3,7-diméthylocta-2,6-diène
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00008909
Numéro CAS: 7549-37-3
EINECS: 231-434-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02447d2f151a244412717d7d0accfd74488ca485&vid=3f3ef2aefaff7f1cf65b7bfe98732865a03447ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) >90.0% (total of isomers)