Imprimer
Isopropyle 4-hydroxy benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
I0817-25G I0817-5G
TCIAI0817-25GEA 42.9 EUR
TCIAI0817-25G TCIAI0817-5G
Isopropyle 4-hydroxy benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Isopropyle 4-hydroxy benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016468
Numéro CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425ad6a8ae4b3284e742b36e408871d15cfb6713&vid=a9ba9e0b01ef7dab3ae4d88de6fb5cdcd93769f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to flake
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test