Imprimer
1-(Triméthylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de triméthylsilylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
T0585-100G T0585-25G
TCIAT0585-100GEA 121 EUR
TCIAT0585-100G TCIAT0585-25G
1-(Triméthylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de triméthylsilylation
1-(Triméthylsilyl)imidazole
Formule: C₆H₁₂N₂Si
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343d14a9972e232921a6ab4b799fbc582c5cf95&vid=4135019109ea889cc6b1ac753f3ad090c9fa641b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent D- (+)-Glucose