Acide (4-nitrophénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(4-Nitrophenoxy)acetic acid, 4-Nitrophenoxyacetic acid
N0226-25G
N0226-500G
TCIAN0226-25GEA
42.9
EUR
TCIAN0226-25G
TCIAN0226-500G
Acide (4-nitrophénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-nitrophénoxy)acétique
Formule:
(C₆H₄(NO₂))OCH₂COOH MW: 197.15 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00017030 Numéro CAS: 1798-11-4 EINECS: 217-283-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 187.0 to 190.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |