Imprimer
Acide (2-nitrophénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Nitrophenoxy)acetic acid
N0225-25G N0225-5G
TCIAN0225-25GEA 223 EUR
TCIAN0225-25G TCIAN0225-5G
Acide (2-nitrophénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-nitrophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄NO₂)OCH₂COOH
MW: 197.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016993
Numéro CAS: 1878-87-1
EINECS: 217-527-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b2053a483a9f98e8eb8faffceade7f93ed41630&vid=6b2053a483a9f98e8eb8faffceade7f93ed41630&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency