Imprimer
(S)-(-)-Éthyle lactate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
L0162-25G L0162-500G
TCIAL0162-25GEA 17.6 EUR
TCIAL0162-25G TCIAL0162-500G
(S)-(-)-Éthyle lactate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(S)-(-)-Éthyle lactate
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: -25
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
ONU: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c06106b0bd144ee7b07bc2391cc42b95e27970&vid=d8c06106b0bd144ee7b07bc2391cc42b95e27970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -11.5 deg (neat)