Solution étalon de lathane: 1000 mg/l La dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86687.180EA
29.5
EUR
86687.180
86687.260
Solution étalon de lathane: 1000 mg/l La dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de lanthanium
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%