(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
M0757-25ML
M0757-500ML
TCIAM0757-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0757-25ML
TCIAM0757-500ML
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle
Formule:
C₇H₁₄O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012217 Numéro CAS: 7452-79-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |