Imprimer
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0926-25G T0926-500G
TCIAT0926-25GEA 38.5 EUR
TCIAT0926-25G TCIAT0926-500G
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium
Formule: C₁₇H₃₈ClN
Numéro MDL: MFCD00059968
Numéro CAS: 4574-04-3
EINECS: 224-958-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78deaebc195e4264c5ee44cb1fdc51bb266f2286&vid=78deaebc195e4264c5ee44cb1fdc51bb266f2286&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency