Imprimer
Chlorure de dodécyltrimethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Attention
I0453-25G I0453-500G
TCIAI0453-25GEA 51.7 EUR
TCIAI0453-25G TCIAI0453-500G
Chlorure de dodécyltrimethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄ClN
Point de fusion: 246°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041974
Numéro CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec14bb6ecfe42917fee4ddeb4021e16b8c74112f&vid=8b7d9bac441330c6043b93e7d05563d564d9e160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.200
Absorbance (230nm) max. 0.070
Absorbance (254nm) max. 0.040