Imprimer
tert-Butylchlorodiméthylsilane ≥98.0% (par GC) agent de silylation au tert-butyl-diméthyl
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
B0995-100G B0995-25G B0995-5G
TCIAB0995-100GEA 173 EUR
TCIAB0995-100G TCIAB0995-25G TCIAB0995-5G
tert-Butylchlorodiméthylsilane ≥98.0% (par GC) agent de silylation au tert-butyl-diméthyl
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 87…90 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14c9ad877b467d0e8c73e26310281926b79791ec&vid=ae3f9016c1b3ed334f976a5bcdc03ee9c4565a35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C