4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
A2254-1G
A2254-5G
TCIAA2254-1GEA
17.6
EUR
TCIAA2254-1G
TCIAA2254-5G
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule:
C₁₁H₁₃N₃O Point de fusion: 107…109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003145 Numéro CAS: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Merck Index: 14,00591 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) | to pass test |