Imprimer
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour détermination des groupes SH
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
D0944-1G D0944-25G D0944-5G
TCIAD0944-1GEA 19.8 EUR
TCIAD0944-1G TCIAD0944-25G TCIAD0944-5G
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour détermination des groupes SH
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Merck Index: 14,03551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfbe9808c3b09107460c79491cc6aed807397053&vid=d38ba17ab0def6bd27da9d0a8d722876da8eb746&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) max. 5.0 (412.0 nm, buffer sol. pH7.0 phosphate)