Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B0909-25G
B0909-500G
TCIAB0909-25GEA
31.9
EUR
TCIAB0909-25G
TCIAB0909-500G
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Formule:
C₆H₁₅NO₅S Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa) Point de fusion: 152…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007533 Numéro CAS: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Absorbance | max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm) |
Solubility in Water | almost transparency |