Imprimer
Solution étalon d'yttrium: 1000 mg/l Y dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86723.180EA 19.4 EUR
86723.180 86723.260
Solution étalon d'yttrium: 1000 mg/l Y dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022