Imprimer
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
M0695-25ML M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0695-25ML TCIAM0695-500ML
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: -50
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044771
Numéro CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&vid=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %