Imprimer
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine ≥98.0% (sur base azote total) pour estérification
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
D1303-25ML D1303-5ML
TCIAD1303-25MLEA 284 EUR
TCIAD1303-25ML TCIAD1303-5ML
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine ≥98.0% (sur base azote total) pour estérification
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine
Formule: C₁₁H₂₅NO₂
Point d'ébullition: 57°C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00015002
Numéro CAS: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff18009e98f842ee2c06555166a532463408952&vid=f45857cedac8441de1e2c3c05f6ea742ec667397&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid