Imprimer
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
S0374-1G S0374-10G
TCIAS0374-1GEA 17.6 EUR
TCIAS0374-1G TCIAS0374-10G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration) matrice pour FABMS et SIMS liquide
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point d'éclair: 113°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f46c5133b2efbacb997ac8e25a02ab6c07bcdec&vid=8b2fe05c74fe7b4bade838a0a0047e4bcc3d3ff4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 98.0 %