Imprimer
Hydrazinium hydroxyde 79%
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
H0204-25G H0204-500G
TCIAH0204-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0204-25G TCIAH0204-500G
Hydrazinium hydroxyde 79%
Hydrazinium hydroxyde
Formule: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50.06 g/mol
Point d'ébullition: 117.2
Point de fusion: -51.7
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00149931
Numéro CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
ONU: 2030
ADR: 8 II
Merck Index: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&vid=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Potassium iodate Method) 79.0 to 82.0 w/w%
Solubility in Water transparency