Imprimer
Sulfure de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DMS
M0431-25ML M0431-500ML M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA 23.1 EUR
TCIAM0431-25ML TCIAM0431-500ML TCIAM0431-100ML
Sulfure de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Sulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S
MW: 62.14 g/mol
Point d'ébullition: 37°C
Point de fusion: -98
Point d'éclair: –34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008562
Numéro CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
ONU: 1164
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&vid=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %