Imprimer
D(+)-Galactose, anhydrous 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
G0008-25G G0008-500G G0008-100G
TCIAG0008-25GEA 23.1 EUR
TCIAG0008-25G TCIAG0008-500G TCIAG0008-100G
D(+)-Galactose, anhydrous 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
D(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 527
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151230
Numéro CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 14,04335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a055cf473ae0f1cb9bd23f0f1f4a97b15c735ad&vid=25153df843d610940378e19eda06194f0f2dfdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +79.0 to +81.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity