Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
H1228-1G H1228-5G
TCIAH1228-1GEA 36.3 EUR
TCIAH1228-1G TCIAH1228-5G
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
Point de fusion: 232°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074628
Numéro CAS: 71597-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a18701441a9ab2809989f92f4e6fa4c4f94be0&vid=17a18701441a9ab2809989f92f4e6fa4c4f94be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %