Imprimer
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
M2206-25G M2206-5G
TCIAM2206-25GEA 27.5 EUR
TCIAM2206-25G TCIAM2206-5G
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 14,06107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f74611a5ada1021d8fb466ae6c95270e7a77bf2&vid=c62062663d2db318124fc169135c9b9198334e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test