Imprimer
Acide (4-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
F0361-25G F0361-5G
TCIAF0361-25GEA 83.6 EUR
TCIAF0361-25G TCIAF0361-5G
Acide (4-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039136
Numéro CAS: 1765-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b4d3bdffe3302c08525b8da8f64ecf84a7ad1d&vid=00b4d3bdffe3302c08525b8da8f64ecf84a7ad1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %