Imprimer
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E0725-5G E0725-1G
TCIAE0725-5GEA 57.2 EUR
TCIAE0725-5G TCIAE0725-1G
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₃
Numéro MDL: MFCD00674028
Numéro CAS: 22237-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03303d5ecc2d8c4b3c6368fdefd8356e3992f5f4&vid=03303d5ecc2d8c4b3c6368fdefd8356e3992f5f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %