Imprimer
3-Amino-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
A2053-5G A2053-1G
TCIAA2053-5GEA 119 EUR
TCIAA2053-5G TCIAA2053-1G
3-Amino-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833389
Numéro CAS: 3430-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56a803ac091d1874ed6dfd33fcf38c70fd8b0a5b&vid=56a803ac091d1874ed6dfd33fcf38c70fd8b0a5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C