Acrylamide 98,0 Titrimetric Electrophoresis
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Prop-2-enamide
A1132-25G
A1132-500G
TCIAA1132-25GEA
17.6
EUR
TCIAA1132-25G
TCIAA1132-500G
Acrylamide 98,0 Titrimetric Electrophoresis
Acrylamide
Formule:
C₃H₅NO MW: 71.08 g/mol Point d'ébullition: 125°C Point de fusion: 84.5 Point d'éclair: 138 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008032 Numéro CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 ONU: 2074 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00129 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |
Drying loss | max. 2.0 % |
pH | 5.0 to 7.0 (50 g/L, 25 deg-C) |