Imprimer
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
D2494-1G D2494-25G D2494-5G
TCIAD2494-1GEA 28.6 EUR
TCIAD2494-1G TCIAD2494-25G TCIAD2494-5G
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013930
Numéro CAS: 68716-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=579a614be5706c4b5e37efe23b8ee4aca14fba47&vid=579a614be5706c4b5e37efe23b8ee4aca14fba47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %