Phloroglucinol, anhydre ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P0249-250G
P0249-25G
TCIAP0249-250GEA
395
EUR
TCIAP0249-250G
TCIAP0249-25G
Phloroglucinol, anhydre ≥99.0% (par HPLC)
Phloroglucinol
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa) Point de fusion: 217…220 °C Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002286 Numéro CAS: 108-73-6 EINECS: 203-611-2 Merck Index: 14,07328 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Melting point | 215.0 to 220.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |