N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T2515-25G
T2515-5G
TCIAT2515-25GEA
38.5
EUR
TCIAT2515-25G
TCIAT2515-5G
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour l'électrophorèse
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule:
C₆H₁₆N₂ Point d'ébullition: 122°C Point de fusion: –55°C Densité: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 17°C (closed cup) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008335 Numéro CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 ONU: 2372 ADR: 3,II Merck Index: 14,09134 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Refractive index n20/D | 1.4150 to 1.4190 |
Functionality test | to pass test |