Imprimer
D(-)-Tartrate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1659-25G T1659-5G
TCIAT1659-25GEA 204 EUR
TCIAT1659-25G TCIAT1659-5G
D(-)-Tartrate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
D(-)-Tartrate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₆
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 45…48 °C
Numéro MDL: MFCD00008445
Numéro CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b919744190e338eb6d965c99843cd5fb03615aa&vid=9b919744190e338eb6d965c99843cd5fb03615aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)