Imprimer
(R)-(+)-1-Phényléthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
P0795-1G P0795-25G P0795-5G
TCIAP0795-1GEA 45.1 EUR
TCIAP0795-1G TCIAP0795-25G TCIAP0795-5G
(R)-(+)-1-Phényléthanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-1-Phényléthanol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Densité: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064263
Numéro CAS: 1517-69-7
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&vid=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%