Imprimer
Sulfure de dibutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0740-25ML B0740-500ML
TCIAB0740-25MLEA 18.7 EUR
TCIAB0740-25ML TCIAB0740-500ML
Sulfure de dibutyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de dibutyle
Formule: C₈H₁₈S
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009468
Numéro CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
ADR: 9,
Merck Index: 14,01590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&vid=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %