Imprimer
1-Décanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
I0348-25G I0348-5G
TCIAI0348-25GEA 137 EUR
TCIAI0348-25G TCIAI0348-5G
1-Décanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e693f9752dbb02932ec1fb51c73644095ce94387&vid=4fa29a49b6f90148ae955b8f5b2cdd2e21f76be3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130