Imprimer
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
H0339-1G H0339-25G H0339-5G
TCIAH0339-1GEA 34.1 EUR
TCIAH0339-1G TCIAH0339-25G TCIAH0339-5G
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182.18 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 145
Numéro MDL: MFCD00004350
Numéro CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 14,04740
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C