Imprimer
1,2,3-Trichloropropène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0396-25G T0396-500G
TCIAT0396-25GEA 27.5 EUR
TCIAT0396-25G TCIAT0396-500G
1,2,3-Trichloropropène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
1,2,3-Trichloropropène
Formule: C₃H₃Cl₃
Point d'ébullition: 145°C
Densité: 1,414 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00018931
Numéro CAS: 96-19-5
EINECS: 202-487-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4ddcc117187c85d041b9eaa7487cb06ff6da3d&vid=c4f690107b68b3c1f583c3db0d115086746291b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)