2,2'-Dithiodipyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
D1114-25G
D1114-250G
D1114-5G
TCIAD1114-25GEA
101
EUR
TCIAD1114-25G
TCIAD1114-250G
TCIAD1114-5G
2,2'-Dithiodipyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour synthèse peptidique
2,2'-Dithiodipyridine
Formule:
C₁₀H₈N₂S₂ MW: 220.32 g/mol Point d'ébullition: 348 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006287 Numéro CAS: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 60.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |