Imprimer
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Attention
I0368-100G I0368-25G
TCIAI0368-100GEA 168 EUR
TCIAI0368-100G TCIAI0368-25G
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ec5971b48da62139ba72086ec931c20016937c&vid=567e3a78d088b67fac9f96e837082a10f3e29efa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Absorbance (210nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.150