Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T1685-500G T1685-25G T1685-100G
TCIAT1685-500GEA 0 EUR
TCIAT1685-500G TCIAT1685-25G TCIAT1685-100G
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% dans l'eau
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0646a071b38d05126ef6f72baf09baa5245cf1a9&vid=f1e3ae31bc95cd81b3753242e838c18c4bf34687&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.5 to 44.5 w/w%