Imprimer
o-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
P1805-5G P1805-1G
TCIAP1805-5GEA 57.2 EUR
TCIAP1805-5G TCIAP1805-1G
o-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
o-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 103
Point d'éclair: 110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
ONU: 1673
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07284
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9671463eec5179f22df6a2f41e1a78e37824c165&vid=fd15c67254e26fd3cf9cc0494987e6e45c294bda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C
Absorbance max. 0.010 (20 g/L, H2O, 450.0 nm)