Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
T2516-25G T2516-500G
TCIAT2516-25GEA 27.5 EUR
TCIAT2516-25G TCIAT2516-500G
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb324b02b7f6886a823a46bd1dc5e0ae9f4d141&vid=40f1ca584f78e82e17c51eb158c9479434ebed5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test