(3-Aminopropyl)triéthoxysilane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
A0439-25G
A0439-500G
A0439-100G
TCIAA0439-25GEA
18.7
EUR
TCIAA0439-25G
TCIAA0439-500G
TCIAA0439-100G
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa) Point de fusion: < –70 °C Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 98°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008207 Numéro CAS: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 ONU: 2735 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |