Imprimer
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B1493-25G B1493-250G
TCIAB1493-25GEA 58.3 EUR
TCIAB1493-25G TCIAB1493-250G
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) composant de tampon pour la recherche biologique
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formule: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5710ee8a0f9097cc0827c0ff6d348e06a2c2cad&vid=21a75656b758f3a9099d52aa294486ad5450e1a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、H2O、280 nm)
Solubility in Water almost transparency