Imprimer
Guanidium thiocyanate 98,0 Titrimetric Biochemical Research
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
G0360-25G G0360-5G
TCIAG0360-25GEA 24.2 EUR
TCIAG0360-25G TCIAG0360-5G
Guanidium thiocyanate 98,0 Titrimetric Biochemical Research
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4054cd96ff295b715f4d11a8f5eabcac525e2c37&vid=91c22e9f84ce4c6e29fef9c28580cdc1961e21a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Suitability for protein-analysis to pass test
Protein denaturation test to pass test