Imprimer
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
T2413-1G T2413-5G
TCIAT2413-1GEA 31.9 EUR
TCIAT2413-1G TCIAT2413-5G
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Numéro MDL: MFCD01320763
Numéro CAS: 175676-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2447244579e2dc0088312ddf7c19cdc2b7a12820&vid=2447244579e2dc0088312ddf7c19cdc2b7a12820&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %